Learn More
BD Sistema per la generazione di gas GasPak™ EZ e forniture: Sistemi a busta
Used in producing anaerobic, microaerophilic, or CO2-enriched environments. BD Difco™ GasPak™ EZ Gas Generating Systems and Supplies provide catalyst-free convenience.
142.00€ - 149.00€
Specifica
Tipo di chiusura Chiusura ziplock
Formato Buste risigillabili
Da utilizzare con (applicazione) Isolamento e coltivazione primari di batteri anaerobici, microaerofili o capnofilici tramite l’uso di sacchetti per la produzione di anidride carbonica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Contenitori per incubazione piccoli BD GasPak EZ
Product Line GasPak
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
11777194
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
BD
260683
Sistema anaerobico a busta GasPak™ EZ
142.00€
pezzi 20
11787194
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
BD
260684
Sistema a busta GasPak™ EZ CO2
149.00€
pezzi 20
11797194
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
BD
260685
EZ CampyPouch System
144.00€
pezzi 20
Descrizione
Descrizione
  • One-step resealable pouches
  • The pouches are specially designed to maximize the preservation of the desired environment throughout incubation
  • This heat-free technology minimizes condensate, allowing excellent bacterial colony visualization though the pouch
Specifica
Specifica
Chiusura ziplock
Isolamento e coltivazione primari di batteri anaerobici, microaerofili o capnofilici tramite l’uso di sacchetti per la produzione di anidride carbonica
GasPak
Buste risigillabili
Contenitori per incubazione piccoli BD GasPak EZ
20 sacchetti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
BD Sistema per la generazione di gas GasPak™ EZ e forniture: Sistemi a busta