Learn More
BD Sistema per la generazione di gas GasPak™ EZ e forniture: Sistemi a busta
Used in producing anaerobic, microaerophilic, or CO2-enriched environments. BD Difco™ GasPak™ EZ Gas Generating Systems and Supplies provide catalyst-free convenience.
Marca:  BD 260683
Codice prodotto. 11777194
  • 142.00€ / pezzi 20
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • One-step resealable pouches
  • The pouches are specially designed to maximize the preservation of the desired environment throughout incubation
  • This heat-free technology minimizes condensate, allowing excellent bacterial colony visualization though the pouch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Sistema anaerobico a busta GasPak™ EZ
Buste risigillabili
Contenitori per incubazione piccoli BD GasPak EZ
GasPak
Chiusura ziplock
Isolamento e coltivazione primari di batteri anaerobici, microaerofili o capnofilici tramite l’uso di sacchetti per la produzione di anidride carbonica
Buste risigillabili con indicatore
20 sacchetti
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
BD Sistema per la generazione di gas GasPak™ EZ e forniture: Sistemi a busta > Anaerobe Pouch System