Learn More
Bel-Art™ Portapenne Captor™ SP Scienceware™
Possibilità di applicare e rimuovere il tappo della penna con una mano
Marca: Bel-Art™ F13373-0000
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Evitare di armeggiare con i tappi e rischiare la contaminazione dei campioni
- Si adatta ai marcatori Sharpie™ o a penne simili con clip da tasca
- Fissaggio con il dispositivo richiudibile Dual Lock™ a pressione su qualsiasi superficie piana, inclusi incubatore, congelatore, centrifuga, cappa di aspirazione o piano di lavoro
- Policarbonato nero
- L 2.5 × P 2.5 × A 5.1 cm (1 × 1 × 2 in)
Specifica
Felt Tip | |
Nero | |
Si adatta ai marcatori Sharpie™ o a penne simili con clip da tasca | |
Confezione da 3 | |
1 pollici |
Portapenne Captor™ | |
Policarbonato | |
Si aggancia con un dispositivo di fissaggio richiudibile Dual Lock a pressione | |
2 in | |
1 pollici |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Titolo del prodotto
Bel-Art™ Portapenne Captor™ SP Scienceware™ > Pen Holder