Learn More
Thermo Scientific™ Tampone di strippaggio Restore™ western blot
Safely and effectively remove primary and secondary antibodies from nitrocellulose and PVDF membranes to allow chemiluminescent Western blots to be reprobed.
Marca: Thermo Scientific™ 21062
55.81 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Thermo Scientific™ Restore Western Blot Stripping Buffer safely and effectively removes primary and secondary antibodies from nitrocellulose and PVDF membranes to allow chemiluminescent Western blots to be reprobed.
Performing gel electrophoresis and duplicate immunoblot assays to test new primary antibodies or antibody concentrations is time-consuming and expensive. Restore Western Blot Stripping Buffer eliminates this waste when detecting immunoblots with chemiluminescent Western blotting substrates. The reagent allows clean and efficient removal of primary and secondary antibodies from immunoblots without removing or damaging the immobilized antigen. This allows blots to be stripped and reprobed with confidence.
Highlights:
Saves time – no need to re-run gels and blots
Saves costly sample – re-probe the membrane using the same target sample
Effective – formulation is more efficient at stripping antibodies than homemade buffers
Gentle – does not damage the target antigen during stripping allowing efficient reprobing
Odor-free – no mercaptans means no acrid odors
Economical – less expensive than other commercial stripping buffers
Reuse a nitrocellulose or PVDF blot to detect a different target with a different primary antibody; Reprobe a blot to correct or optimize antibody concentrations that were ineffective the first time.
Specifica
Western Blot Stripping Buffer | |
Liquid | |
Nitrocellulose, PVDF | |
30 ml |
Chemiluminescence | |
Western Blot | |
Restore™ | |
Storage: Upon receipt store at room temperature or 4°C. Product shipped at ambient temperature. |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Sicurezza e movimentazione
- Restore Western Blot Stripping Buffer
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P406-Conservare in recipiente resistente alla corrosione/ provvisto di rivestimento interno resistente.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Organo Phosphine
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZJ402119 | Certificato di analisi | 16/12/2024 | 21062 |
ZK409075 | Certificato di analisi | 16/12/2024 | 21062 |
ZK409742 | Certificato di analisi | 16/12/2024 | 21062 |
ZB381459 | Certificato di analisi | 01/03/2024 | 21062 |
YE372185 | Certificato di analisi | 19/05/2023 | 21062 |