Learn More
Bel-Art™ Omogeneizzatore per microprovette: Pestelli e provette
Resistenti agli agenti chimici e al calore, senza coloranti
Marca: Bel-Art™ F65000-0006
165.30 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Chemical and heat resistant, colorant-free
Puntali con pestello e microprovette abbinati utilizzabili con omogeneizzatore o con processazione manuale.
- Tolleranze rigorose, omogeneizzazione e macinazione uniforme dei materiali
- Resistenza a sostanze chimiche e calore, senza coloranti per eliminare la possibile lisciviazione di metalli pesanti nei campioni
- Produzione e confezionamento in camera sterile classe 10,000
- Certificato attestante che il prodotto è esente da DNAsi, RNAsi e pirogeni
- In polipropilene privo di composti organici e ftalati/esteri dell'acido ftalico
- In confezioni singole o sfuse
- L'esclusivo albero scanalato consente un controllo dell'omogeneizzazione preciso con le dita per campioni sensibili al taglio
- Compatibile con la maggior parte degli adattatori per miscelatori motorizzati
- Fondo della provetta più spesso del 25% rispetto allo standard industriale
- Superficie laterale e dei tappi smerigliata per etichettatura, tappo a scatto con tenuta positiva e parte superiore perforabile
Specifica
Pestello e provetta | |
1.5 ml | |
Sì | |
100/conf. | |
Sì |
0/1 V | |
In polipropilene privo di composti organici e ftalati/esteri dell’acido ftalico | |
Sistema di omogeneizzatore per microprovette | |
In confezione singola |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Viewing 1-4 of
Titolo del prodotto
Bel-Art™ Omogeneizzatore per microprovette: Pestelli e provette > 1.5ml Pestle and Tube; Individual pack