Learn More
Benchmark Scientific™ Benchmark Industrial HCS High Capacity Stirrers
Benchmark Industrial HCS High-capacity Stirrers provide reliable performance and safe operation for high throughput use. A durable, chemical resistant white ceramic top plate protects the internal mechanism from leaks and spills. A powerful motor drive system ensures efficient and thorough mixing.
1345.00€ - 3880.00€
Specifica
Posizioni di agitazione | 1 |
---|---|
Materiale piastra superiore | Ceramic-coated Aluminum |
Display | Digital |
Forma | Square |
Tipo di spina | EU |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
17964422
|
Benchmark Scientific™
IPS7101-150-E |
150 L |
3880.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17904442
|
Benchmark Scientific™
IPS7101-50-E |
50 L |
1345.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Stir up to 50 or 150 L volumes
- Chemical resistant, white ceramic top surface
- Powerful motor ideal for large vessel applications
- Digital control of both stirring speed and timer
Specifica
1 | |
Digital | |
EU |
Ceramic-coated Aluminum | |
Square | |
2 Year Warranty |
Titolo del prodotto
Benchmark Scientific™ Benchmark Industrial HCS High Capacity Stirrers