Learn More
Wilmad-LabGlass™ Provette NMR per spettrometri da banco
Le provette NMR da banco Wilmad-LabGlass sono state testate per garantire le prestazioni e assicurare l'acquisto sicuro di materiali di consumo per gli strumenti.
29.94€ - 290.00€
Specifica
Materiale | Vetro borosilicato |
---|---|
Product Type | Provette NMR |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Spettrometri NMR da banco |
Colore | Trasparente |
Tipo di chiusura | Tappo |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) | Modello | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) | Modello | Quantità | Price | Quantity & Availability | ||||||
15806905
|
Wilmad-LabGlass™
66609-0825 |
8 pollici | WG-BTNMR-8-25 | 25 | N/A | N/A | N/A | |||||
15896895
|
Wilmad-LabGlass™
66609-0725 |
7 pollici | WG-BTNMR-7-25 | 25 | N/A | N/A | N/A | |||||
15826905
|
Wilmad-LabGlass™
66609-8150 |
8 pollici | WG-BTNMR-8 | 150 |
290.00€
pezzi 150 |
Spedizione stimata: 13-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15816905
|
Wilmad-LabGlass™
66609-7150 |
7 pollici | WG-BTNMR-7 | 150 |
225.00€
pezzi 150 |
Spedizione stimata: 08-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Description
- Provette con diametro esterno di 5 mm disponibili in lunghezze di 7” o 8” in confezioni da 25 o 150 pezzi
- La confezione consente un facile accesso e stoccaggio delle provette
- Prezzo conveniente per un ambiente di laboratorio ad alta produttività
- Struttura in vetro borosilicato Tipo 1, Classe B con tappi monouso
Specifications
Vetro borosilicato | |
Spettrometri NMR da banco | |
Tappo | |
Esperimenti NMR |
Provette NMR | |
Trasparente | |
5 mm | |
0.43 mm |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Wilmad-LabGlass™ Provette NMR per spettrometri da banco