Learn More
Benzalkonium chloride, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Cationic surface active agentBenzalkonium chloride is used in textile dyeing, softeners, antistatic agents, emulsifiers and conditioner. It acts as a cationic detergent. It is also used as a preservative in pharmaceutical products like eye, ear and nasal drops and sprays. Further, it is an active ingredient in personal care products such as hand sanitizers, shampoos, deodorants and wet wipes. In addition to this, it is used in a study to assess its action on epithelia conjunctival cells in vitro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Benzalkonium Chloride |
Quantità | 25 g |
Informazioni di solubilità | Miscible with water,acetone,ether and alcohol. Slightly miscible with benzene. |
Forma fisica | Semi-solid |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
W26K001 | Certificato di analisi | 14/02/2025 | 041339.22,041339.14,041339.36 |
N28K003 | Certificato di analisi | 05/03/2024 | 041339.22,041339.14,041339.36 |
R05G030 | Certificato di analisi | 05/01/2023 | 041339.22,041339.14,041339.36 |
P29I048 | Certificato di analisi | 06/12/2022 | 041339.14,041339.36 |
P29I048 | Certificato di analisi | 12/04/2022 | 041339.22,041339.14,041339.36 |
Sicurezza e movimentazione
- Benzalkonium chloride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.