Learn More
Nitritex™ Coperture maniche sterili BioClean-D™
Click to view available options
Colore:
Bianco
Descrizione
- Materiale CleanTough™ antistatico
- Cuciture ribattute a punti singoli
- Metodo di sterilizzazione: Irradiazione gamma
- Soddisfa i requisiti di indumento protettivo da sostanze chimiche specificati nella direttiva sui dispositivi di protezione individuale 89/686/CEE, Dispositivo di protezione complesso (Categoria 3), EN 13034:2005 (Tipo PB[6])
- Ispezione e prelievo di campioni: a norma ISO 2859.
- Durata e conservazione: tre (3) anni dalla data di produzione
- Il codice a barre univoco sulla confezione (ITF-14) consente l'immissione automatizzata dei dati nei sistemi di controllo delle scorte.
Specifica
Specifica
Colore | Bianco |
Sterilità | Sterile |
Stile | Elasticizzato |
Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015 and (EU)2016/425, (EU)2016/425 ,EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008*, EN 530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2, ASTM F739-12, ISO 11137-1:2006 |
Quantità confezione | One pair per sealed inner PE bag; 15 inner bags per sealed outer PE bag; six outer bags per lined carton (90 pairs) |
Peso (sistema metrico) | 1 |
Product Type | Coperture per maniche |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Videos
-
Nitritex Bioclean-D
Titolo del prodotto
Nitritex™ Coperture maniche sterili BioClean-D™ >