Learn More
Ansell RABS/Guanti isolanti in nitrile sterili BioClean™
BIOPHARMA
I RABS e i guanti isolanti sterili convalidati BioClean sono prodotti in nitrile senza acceleranti con livelli incredibilmente bassi di particelle e con eccellenti proprietà ESD. Progettati per l’uso in aree di contatto con i prodotti.
415.00€ - 15590.00€
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM D6978
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Colore White
Latex Free
Materiale Nitrile
Visualizza altre specifiche
Prodotti 7
Codice del prodotto Marca Dimensioni porta (sistema imperiale) Dimensioni porta (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensioni porta (sistema imperiale) Dimensioni porta (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
17362973
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Ansell
GGL15NIT59
6 in. 15.2 cm N/A N/A N/A
17372973
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell
GGL20NIT59
8 in. 20.3 cm
484.00€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30002925
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Ansell
GGL20NIT59
8 in. 20.3 cm
10885.00€
pezzi 20
Spedizione stimata: 19-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17874308
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Ansell
10 in. 25.4 cm
10265.00€
pezzi 20
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
16894130
Vedere i documenti
Ansell
GGL10NIT59
10 in. 25.4 cm N/A N/A N/A
16490571
Vedere i documenti
Ansell
GGL36NIT59
12 in. 30.4 cm
660.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 07-07-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
30002916
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Ansell
GGL36NIT59
12 in. 30.4 cm
15590.00€
pezzi 20
Spedizione stimata: 21-08-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Testato secondo ASTM D6978-05 per la manipolazione di farmaci chemioterapici
  • Tenuta d’aria 100%
  • La superficie ultra-pulita garantisce la protezione del prodotto
  • Appositamente progettato per ridurre al minimo l’affaticamento delle mani
Specifica
Specifica
ASTM D6978
White
Nitrile
20 mil
Smooth
84 cm
Class 10 (ISO 4)
9.75
0.50 mm
33 in.
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Ansell RABS/Guanti isolanti in nitrile sterili BioClean™