Learn More
Sartorius Pipettatori a volume regolabile Sartorius™ Biohit™ Proline™
Ideal mechanical pipettes for university and laboratory use. Sartorius™ Biohit™ Proline™ Adjustable-Volume Pipettes are affordable, precise, practical and reliable liquid-handling tools.
Marca:  Sartorius 720070
264.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10043581
  • 333.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 04-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Single-channel
  • Cost-efficient
  • Lightweight
  • Relaxed grip with ergonomic finger support
  • Accurate, practical and reliable
  • Reduced risk of contamination with Safe-Cone Filters available for models >10μL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
0.6% at 200μL, 0.8% at 100μL, 2.5% at 20μL
Proline
Da 20 a 200 μl
1 μl
Safe-cone filter tips (standard or plus)
Pipette
Ergonomico
2 anni
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Sartorius Pipettatori a volume regolabile Sartorius™ Biohit™ Proline™ > Volume Range: 20 to 200μL