Learn More
Thermo Scientific™ Adattatori per cestelli di rotori BIOLiner™
Combine these rotor bucket adapters with the BIOLiner Rotor Bucket for a complete system.
Marca:  Thermo Scientific™ 75003672
525.04 EUR valido fino al 2025-07-13
Usa il codice promo "24135" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11804501
  • 628.13€ / pezzi 4
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Combine Thermo Scientific™ BIOLiner™ Rotor Bucket Adapters with the BIOLiner Rotor Bucket for a complete system.
Informazioni per l'ordine:
Individual adapters and bottle/adapter packages are offered.
  • Intervallo di capacità: 3L to 980mL
  • Maximum tube dimensions (O.D. x L): ×
Comprende:
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Round Bucket Adapter
10 mL Blood Collection Tube
4
Blood Collection
10 mL
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Adattatori per cestelli di rotori BIOLiner™ > 10mL Blood Collection Tube (16 x 100 mm) or Corex/Kimble Tubes