Learn More
Cytiva HyClone™ Cryopreservation Media
Animal origin-free cryopreservation media for general use
Marca:  Cytiva SR30001.02
Codice prodotto. 13493809
  • 205.00€ / 100mL
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Serum-free, animal origin-free for cryogenic storage for standard cell lines
  • Meets industry standard for viable cell recovery per vial; outperforms other cryo media solution in the market for viable cell recovery per vial
  • Provided as a 2X solution; 0.2μm sterile filtered
  • For further manufacturing or research use. Not for diagnostic or therapeutic use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
100 mL
Titolo del prodotto
Cytiva HyClone™ Cryopreservation Media > HyCryo Media; 100mL