Descrizione
- Design in funzione delle dimensioni per un perfetto adattamento alle provette standard da 15 e 1.5 ml
- Ideale per l'erogazione o la raccolta di campioni, di polveri o di solidi morbidi
- Infrangibile in azoto liquido
- Resistente ad acidi e basi diluiti
- Utilizzabile con liquidi caldi
- Autoclavabile
Specifica
Spatola | |
Prodotto sterile | |
Opaco | |
140 x 3,5 mm |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
Days
15Hours
4Minutes
31Seconds
41
Titolo del prodotto
LevGo™ Spatole monouso antistatiche > Antistatic; Opaque; 140 x 3.5mm