Learn More
Thermo Scientific™ Piastre Biolite e micropozzetti
Le piastre per colture cellulari Thermo Scientific™ BioLite consentono di svolgere le procedure generiche di coltura cellulare in modo più economico. Con garanzia di sterilità, apirogenicità e non citotossiche.
Marca: Thermo Scientific™ 130187
63.84 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Con una superficie trattata per colture cellulari standard, i prodotti Thermo Scientific BioLite rappresentano una serie limitata di vasi per colture cellulari per una vasta gamma di tipi di cellule.
• Sterile per ISO 11137, SAL 10-6• Non-cytotoxic
• Non-pyrogenic
• BSE/TSE Free
• RNase/DNase Free
• USP Class VI raw material
Specifica
Tutte le micropiastre prodotte da Nunc sono conformi alle raccomandazioni dell'American National Standards Institute (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
0.75 cm2 | |
Trasparente | |
0.5 ml | |
Sterile | |
Flat Bottom (F-well) | |
1 (individually wrapped) |
Clear Closure Included | |
6 x 8 | |
Multi Dish | |
48 | |
Cell Culture | |
50/Cs. |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
The Academic Best Buy Book 2025
Browse exclusive prices for our academic customersCodice sconto: 25081Scade: 2025-12-31
-
Diversi produttori
Spotlight
Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.Codice sconto: 24155Scade: 2025-04-30
Days
14Hours
17Minutes
23Seconds
24