Learn More
Corning™ Piastre per coltura cellulare a fondo piatto Costar™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Tissue culture-treated plates for superior cell attachment. Corning™ Costar™ Flat Bottom Cell Culture Microplates provide an excellent device for diagnostic testing when cell adherence is essential.
Marca:  Corning™ 3548
407.80 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10065370
  • 486.00€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Individual alphanumerical codes for well identification, flat bottoms
  • Treated for optimal cell attachment (except where noted)
  • ™™
  • Ultra-Low Attachment surface plates feature a covalently bound hydrogel layer that minimizes cell attachment, protein absorption, and cellular activation.
  • Sterili
  • Apirogeni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
6 x 8
Yes
Piatto
Trasparente
Polistirene
Sterile
Micropiastra per colture cellulari
48
100/Cs.
Individually Wrapped
1.13 cm
Clear
Polystyrene
1.6 ml
0.95 cm2
Rectangular
Cell Culture
0.25 ml
Lid
1/Pk.
100/Cs.
Documenti
Product Information
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto34224017 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data10/04/2025 Catalog Number3548
Numero di lotto29224039 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data10/04/2025 Catalog Number3548
Numero di lotto29124040 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data10/04/2025 Catalog Number3548
Numero di lotto29024025 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data05/04/2025 Catalog Number3548
Numero di lotto26324039 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data19/03/2025 Catalog Number3548
Offerte speciali
Offerte speciali
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
  • Corning Matrigel , Corning Biocoat , Corning CoolProduct , Corning Media Tech , Corning
    Corning Lab Products Offer
    Codice sconto24073
    Scade2025-04-25
Titolo del prodotto
Corning™ Piastre per coltura cellulare a fondo piatto Costar™ > 48-well; TC-treated; 1/Pk; 100/Cs