Learn More
Agilent BioTek Washer Biomagnetic Separation Carrier Accessories
GREENER_CHOICE
Enables high strength biomagnetic separation
Marca:  Agilent BioTek 7102216
Codice prodotto. 11997411
  • 1940.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Magnet ring
  • External
  • For insertion into washer biomagnetic separation carriers
  • Beads pulled to 4-zone ring at well bottom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
96-Well Ring Magnet
405 LS Microplate Washer, 405 Touch Microplate Washer, EL406 Microplate Washer, ELx 405 Multiflo FX Microplate Washer
Titolo del prodotto
Agilent BioTek Washer Biomagnetic Separation Carrier Accessories > 96-Well ring magnet