Learn More
BRAND™ Pipette volumetriche con una marcatura Blaubrand™
Unique class AS volumetric pipettes made of Soda-lime glass with 1 marking and blue graduation with a volume of 20ml, a tolerance of 0.03 ±ml, and an overall length of 510 ± 10mm.
Marca:  BRAND™ 29704
42.74 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11323854
  • 51.35€ / pezzi 6
Spedizione stimata: 16-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Volumetric pipettes, class AS, Soda-lime glass, 1 marking, blue graduation
  • Blaubrand™ DIN EN ISO 648
  • DE-M marking with batch number
  • Graduations and inscriptions in highly contrasting blue enamel
  • Calibrated to deliver (EX)
  • All Blaubrand™ volumetric pipettes are supplied with batch number and one batch certificate per manufacturer's outer pack (up to 2ml: 12 cylinders, above 2ml: 6 cylinders per pack)
  • Also available with individual certificate or DAkkS (former DKD) calibration certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
6/conf.
2.5 mL
Pipette tarate a una tacca
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
BRAND™ Pipette volumetriche con una marcatura Blaubrand™ > Capacity: 2.5mL; Packaging: 6/pk