Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ One-mark Glass Bulb Pipets, Class A, USP, Certified
High contrast blue enamel represents optimum combination of resistance and readability
48.75€ - 134.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | USP |
---|---|
Classe | A |
Materiale | AR-GLAS |
Tipo | Bulb Pipet |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15338207
|
BRAND™
30601 |
0.5 mL |
116.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15188254
|
BRAND™
30602 |
1 mL |
91.65€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15121607
|
BRAND™
30603 |
2 mL |
91.65€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15214069
|
BRAND™
30605 |
3 mL |
56.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15181627
|
BRAND™
30606 |
4 mL |
64.90€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15181307
|
BRAND™
950606 |
4 mL |
49.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15197655
|
BRAND™
950607 |
5 mL |
48.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15208918
|
BRAND™
30609 |
7 mL |
76.60€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 23-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15128264
|
BRAND™
30613 |
15 mL |
71.05€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15198254
|
BRAND™
30615 |
25 mL |
73.50€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15379212
|
BRAND™
30617 |
40 mL |
106.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15111677
|
BRAND™
30619 |
100 mL |
134.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Made of AR-GLAS™
- Optimized flow geometry in tip ensures reliable liquid dispensing from pipet
- Fire-polished edges for more durability
- Available in all ISO sizes from 0.5 to 100mL
- Supplied with batch number and an accompanying USP batch certificate in original packaging
Specifica
USP | |
A | |
AR-GLAS | |
Bulb Pipet |
Titolo del prodotto
BRAND™ BLAUBRAND™ One-mark Glass Bulb Pipets, Class A, USP, Certified