Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ One-mark Glass Bulb Pipets, Class A, USP, Certified
High contrast blue enamel represents optimum combination of resistance and readability
Marca: BRAND™ 30606
52.38 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Made of AR-GLAS™
- Optimized flow geometry in tip ensures reliable liquid dispensing from pipet
- Fire-polished edges for more durability
- Available in all ISO sizes from 0.5 to 100mL
- Supplied with batch number and an accompanying USP batch certificate in original packaging
Specifica
USP | |
AR-GLAS | |
Bulb Pipet |
A | |
4 mL |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche