Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ One-mark Glass Bulb Pipets, Class A, USP, Certified
High contrast blue enamel represents optimum combination of resistance and readability
Marca:  BRAND™ 30619
116.79 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15111677
  • 134.00€ / pezzi 6
Spedizione stimata: 12-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Made of AR-GLAS™
  • Optimized flow geometry in tip ensures reliable liquid dispensing from pipet
  • Fire-polished edges for more durability
  • Available in all ISO sizes from 0.5 to 100mL
  • Supplied with batch number and an accompanying USP batch certificate in original packaging
Note: Image shown is representative only. Actual product may vary by volume.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
USP
AR-GLAS
Bulb Pipet
A
100 mL
Titolo del prodotto
BRAND™ BLAUBRAND™ One-mark Glass Bulb Pipets, Class A, USP, Certified > 100mL