Learn More
BD Set per prelievi ematici
Use for blood collection. BD Vacutainer™ Safety-Lok™ Blood Collection Set (50 sets) comes with safety re-shielding cover and Luer adapter.
Marca:  BD 367282
Codice prodotto. 12389299
  • 412.00€ / pezzi 200
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Includes safety re-shielding cover and Luer adapter,
  • 21 G ¾ in., 18 cm tubing, green
  • Recommended for adults
  • One case consists fo 4 x 50 Blood Collection Sets
  • One Set is necessary for a pair of blood culture bottles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Set per prelievo di sangue
Sterile
Titolo del prodotto
BD Set per prelievi ematici > Sterile; Needle Length: 19mm