Learn More
SI Analytics™ Elettrodo pH combinato BlueLine con membrana a cono
Ensure an accurate and fast measurement with precision manufacturing and high quality material. SI Analytics™ BlueLine pH Combination Electrode with Conical Membrane is for use with more critical measurements.
179.00€ - 330.00€
Specifica
Giunzione | Diaframma in platino |
---|---|
Materiale | Vetro |
Intervallo di pH | 0 - 14 |
Tipo | Elettrodo pH combinato |
Riferimento interno | Ag/AgCl |
Codice del prodotto | Marca | Tipi di connettore | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipi di connettore | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12058083
|
SI Analytics™
285129147 |
Cavo fisso da 1 m con connettore DIN a banana da +4 mm | Blueline 14 PH | ||||||
10362761
|
SI Analytics™
285129122 |
Cavo fisso da 1 m con connettore DIN | Blueline 12 PH | ||||||
10024150
|
SI Analytics™
285129171 |
BNC | Blueline 17 PH | ||||||
12048083
|
SI Analytics™
285129114 |
Plug Head | Blueline 11 PH | ||||||
10656711
|
SI Analytics™
285129188 |
DIN and 4 mm Banana Plug | Blueline 18 PH | ||||||
10634783
|
SI Analytics™
285129440 |
Cavo fisso da 1 m con connettore DIN a banana da +4 mm | Blueline 14 PH Id | ||||||
10365632
|
SI Analytics™
1064746 |
Metrohm Plug | Blueline 17 pH-R | ||||||
Description
- Glass bodied with robust cone shaped membrane, Ag/AgCl reference system
- For universal applications
- Electrolyte KCl 3 mol/l
- With fixed cable 1 m, Ø = 5 mm, DIN or BNC connector and 4 mm banana connector
- SCHOTT™ Instruments BlueLine 14 pH (DIN-plug + banana, fixed cable)
Spécification
Diaframma in platino | |
0 - 14 | |
Ag/AgCl | |
-5°C to +100°C | |
12 mm |
Vetro | |
Elettrodo pH combinato | |
Cono | |
120 mm |