Learn More
Piastre Petri in vetro sodico-calcico
High-quality petri dish, with lid.
12.45€ - 208.00€
Specifica
Chiusura inclusa | Closure Included |
---|---|
Materiale | Soda Lime Glass |
Forma | Round |
Tipo | Piastra di Petri |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
16190741
|
Fisherbrand
2290/100X15 |
100 mm | 15 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
12921408
|
Fisherbrand
2290/100X15 |
100 mm | 15 mm |
132.00€
pezzi 18 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
16120751
|
Fisherbrand
2290/60X12 |
60 mm | 12 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
12901408
|
Fisherbrand
2290/60X12 |
60 mm | 12 mm |
56.70€
pezzi 18 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
16130751
|
Fisherbrand
2290/80X15 |
120 mm | 20 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
12931408
|
Fisherbrand
2290/120X20 |
120 mm | 20 mm |
208.00€
pezzi 18 |
Spedizione stimata: 13-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
16110751
|
Fisherbrand
2290/150X25 |
150 mm | 25 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
12941408
|
Fisherbrand
2290/150X25 |
150 mm | 25 mm |
12.45€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
12911408
|
Fisherbrand
2290/80X15 |
80 mm | 15 mm |
62.05€
pezzi 18 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
- Constructed of soda lime glass.
- Includes lid
Specifica
Closure Included | |
Soda Lime Glass | |
Round | |
Piastra di Petri |
Titolo del prodotto
Piastre Petri in vetro sodico-calcico