Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tappo cavo con fondo a punta in vetro borosilicato
For the safe and secure closure of flasks, bottles, tubing and other laboratory apparatus. Lenz Laborglasinstrumente™ Pointed Bottom Hollow Stoppers, Hexagonal Plate are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
16.00€ - 143.52€
Specifica
Descrizione Cavo
Materiale Vetro borosilicato
Product Type Tappo cavo
Quantità Confezione da 10
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Giunto rastremato standard Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Giunto rastremato standard Prezzo Quantità e disponibilità  
10495251
Vedere i documenti
Lenz Laborglasinstrumente™
01400010
Filettatura: Cono NS 10/19
16.00€
pezzi 10
Spedizione stimata: 23-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10769121
Vedere i documenti
Lenz Laborglasinstrumente™
01400012
Filettatura: Cono NS 12/21
16.00€
pezzi 10
Spedizione stimata: 13-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15320885
Vedere i documenti
Lenz Laborglasinstrumente™
01400019
Filettatura: Cono NS 19/26
23.00€
pezzi 10
Spedizione stimata: 13-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10550052
Vedere i documenti
Lenz Laborglasinstrumente™
01400024
Filettatura: Cono NS 24/29
27.00€
pezzi 10
Spedizione stimata: 13-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10493341
Vedere i documenti
Lenz Laborglasinstrumente™
01400029
Filettatura: Cono NS 29/32
143.52€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
10261731
Vedere i documenti
Lenz Laborglasinstrumente™
01400014
Filettatura: Cono NS 14/23
18.00€
pezzi 10
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN 12252, form C
  • Available in a range of cone sizes
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Specifica
Cavo
Vetro borosilicato
Tappo cavo
Confezione da 10
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Lenz Laborglasinstrumente™ Tappo cavo con fondo a punta in vetro borosilicato