Learn More
Brady™ ToughStripe™ Floor Arrows
ToughStripe™ Floor Arrows are extremely durable die-cut floor marking shapes made of rugged polyester with ultra-aggressive adhesive that holds up against forklift traffic.
143.00€ - 263.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22 |
---|---|
Finitura | High Gloss |
Materiale | Polyester |
Quantità | 100/Pk. |
Descrizione | ToughStripe Diecut Shapes (L's, T's, +'s, footprints and more) |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11797074
|
Brady™
104412 |
50.80 x 127 mm | Red |
143.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11707084
|
Brady™
104413 |
50.8 W x 127.0 mm H | Green |
143.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11717084
|
Brady™
104414 |
50.80 x 127 mm | Blue |
143.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11727084
|
Brady™
104415 |
50.8 W x 127.0 mm H | Yellow |
143.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11757084
|
Brady™
104418 |
76.20 x 203.20 mm | Red | N/A | N/A | N/A | |||||
11767084
|
Brady™
104419 |
76.20 x 203.20 mm | Green | N/A | N/A | N/A | |||||
11707094
|
Brady™
104423 |
8 x 3 in. | White | N/A | N/A | N/A | |||||
11797084
|
Brady™
104422 |
8 x 3 in. | Black | N/A | N/A | N/A | |||||
11787084
|
Brady™
104421 |
8 x 3 in. | Yellow | N/A | N/A | N/A | |||||
11717094
|
Brady™
104424 |
101.60 x 254 mm | Red | N/A | N/A | N/A | |||||
11727094
|
Brady™
104425 |
101.60 x 254 mm | Green | N/A | N/A | N/A | |||||
11777084
|
Brady™
104420 |
76.20 x 203.20 mm | Blue | N/A | N/A | N/A | |||||
11737094
|
Brady™
104426 |
101.6 W x 254.0 mm H | Blue | N/A | N/A | N/A | |||||
11747094
|
Brady™
104427 |
101.60 x 254 mm | Yellow | N/A | N/A | N/A | |||||
11757094
|
Brady™
104428 |
101.6 W x 254.0 mm H | Black | N/A | N/A | N/A | |||||
11767094
|
Brady™
104429 |
10 x 4 in. | White | N/A | N/A | N/A | |||||
Descrizione
- Visible floor-marking improves safety and organization in almost any industrial environment
- High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
- Ideal for marking aisles, passageways and storage locations and identifying equipment and egress paths
- Can be easily applied by one person working alone
Specifica
ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22 | |
Polyester | |
ToughStripe Diecut Shapes (L's, T's, +'s, footprints and more) | |
129°F | |
2 mil | |
Arrow | |
Arrow |
High Gloss | |
100/Pk. | |
Ideal for marking aisles, passageways and storage locations and pointing out important safety equipment and egress paths | |
0°F | |
-18°C to 54°C | |
0°F to 129 °F | |
Floor Arrows |
Titolo del prodotto
Brady™ ToughStripe™ Floor Arrows