Learn More
BRAND™ Burette digitali per flaconi BRAND™ Titrette™
Precisione e accuratezza nel rispetto delle tolleranze delle burette in vetro di classe A. Le burette digitali per bottiglie BrandTech™ BRAND™ Titrette™ sono adatte alla maggior parte dei titolanti in concentrazioni fino a 1 mol/l. Per applicazioni generiche in ambito chimico, trattamento delle acque reflue, analisi di alimenti/bevande, titolazioni industriali, analisi ambientali sul campo e altro ancora.
1145.00€ - 1540.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 385, ASTM E287 |
---|---|
Materiale | Vetro |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10703164
![]() |
BRAND™
4760151 |
25 ml | Certificato di prestazioni, tubo di riempimento telescopico, 2 batterie AAA, 3 adattatori filettati per flaconi, 2 finestre di ispezione ambrate e manuale d'uso. |
1145.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10687425
![]() |
BRAND™
4760251 |
25 ml | Certificato di prestazioni, tubo di riempimento telescopico, 2 batterie AAA, 3 adattatori filettati per flaconi, 2 finestre di ispezione ambrate, manuale d'uso e interfaccia RS-232 con cavo con connettore e software su CD. |
1540.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10703354
![]() |
BRAND™
4760161 |
50 ml | Certificato di prestazioni, tubo di riempimento telescopico, 2 batterie AAA, 3 adattatori filettati per flaconi, 2 finestre di ispezione ambrate e manuale d'uso. |
1240.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
10769165
![]() |
BRAND™
4760261 |
50 ml | Certificato di prestazioni, tubo di riempimento telescopico, 2 batterie AAA, 3 adattatori filettati per flaconi, 2 finestre di ispezione ambrate, manuale d'uso e interfaccia RS-232 con cavo con connettore e software su CD. |
1540.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15394127
![]() |
BRAND™
4760141 |
10 ml | Certificato di prestazioni, tubo di riempimento telescopico, 2 batterie AAA, 3 adattatori per flaconi, 2 finestre di ispezione ambrate e manuale d'uso; i modelli con interfaccia RS-232 includono cavo con connettore e software su CD |
1200.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15604077
![]() |
BRAND™
4760241 |
10 mL | (2) AAA Batteries, (2) Amber Inspection Windows, (2) Colored Light Shield Inspection Windows, (3) Bottle Thread Adapters, Models With Rs-232 Interface Include Connector Cable and Software Cd, Operating Manua, Performance Certificate, Telescopic Filling Tube |
1540.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Provides accuracy and precision within the tolerances of Class A glass burettes. BrandTech™ BRAND™ Titrette™ Digital Bottle-top Burets are suitable for most titrants in concentrations up to 1 mol/L. Ideal for general chemistry, wastewater treatment applications, food/beverage analysis, industrial titrations, environmental fieldwork, and more.
BRAND Titrette fornisce accuratezza e precisione nel rispetto delle tolleranze delle burette in vetro di classe A. Adatte per la maggior parte dei titolanti in concentrazioni fino a 1 mol/l; ideali per applicazioni generali in ambito chimico, trattamento delle acque reflue, analisi di alimenti/bevande, titolazioni industriali, analisi ambientali sul campo e altro ancora. La buretta Titrette consente di eseguire le titolazioni di routine in modo rapido, accurato e semplice.
- Funzionamento regolare per titolazioni goccia a goccia eccezionalmente sensibili
- Nessun rischio di fuoriuscite durante il travaso
- Nessun errore di lettura del menisco
- Passaggio automatico tra riempimento e titolazione
- Conforme alle tolleranze per burette in vetro di classe A determinate dagli standard ISO e ASTM
- Interfaccia RS-232 opzionale disponibile per la trasmissione diretta dei dati a un PC
- Possibilità di impiego in numerose applicazioni, tra cui chimica generale, trattamento delle acque reflue, analisi di alimenti/bevande, titolazioni industriali, analisi ambientali sul campo o in laboratorio
Order Info
For burettes with Calibration Certificate, contact Customer Service. Add DKD at the end of the BRANDTECH part number. No returns accepted.
Specifica
DIN EN ISO 385, ASTM E287 | |
Vetro |