Learn More
Bromoacetonitrile, 97%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10246370
Bromoacetonitrile, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10246370
100 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10246370
Marca: Thermo Scientific Acros 221861000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 590-17-0
Formula molecolare C2H2BrN
Molecular Weight (g/mol) 119.95
Numero MDL MFCD00001884
InChI Key REXUYBKPWIPONM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bromoacetonitrile, acetonitrile, bromo, bromomethyl cyanide, cyanomethyl bromide, ccris 6213, 2-bromoethanenitrile, unii-07k08j16vk, bromacetonitrile, bromoacetonitile, bromo acetonitrileVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 11534
IUPAC Name 2-bromoacetonitrile
SMILES BrCC#N
Specifica
Materiale o nome chimico Bromoacetonitrile
Nota nome 97%
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.7200g/mL
Punti di ebollizione 148°C to 150°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrCH2CN
Indice di rifrazione 1.4786 to 1.4806
Quantità 100 g
Beilstein 02, 216
Fieser 13,197
Gravità specifica 1.72
Peso formulazione 119.95
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0444225 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number221860050,221860250,221861000
Numero di lottoA0373212 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2022 Catalog Number221860050,221860250,221861000
Numero di lottoA0402720 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number221860050,221860250,221861000
Numero di lottoA0408095 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number221860050,221860250,221861000
Numero di lottoA0444225 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/07/2022 Catalog Number221860050,221860250,221861000
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Bromoacetonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Titolo del prodotto
Bromoacetonitrile, 97%, Thermo Scientific Chemicals >