Learn More
Bromocresol Green, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical™
38.10€ - 364.00€
Specifica
Punto di fusione | 225°C |
---|---|
CAS | 76-60-8 |
Formula molecolare | C21H14Br4O5S |
Numero MDL | 5874 |
Peso formulazione | 698.01g/mol |
Descrizione
Specifica
225°C | |
C21H14Br4O5S | |
698.01g/mol | |
Beige |
76-60-8 | |
5874 | |
Glass Jar | |
Powder |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Bromocresol Green
Titolo del prodotto
Bromocresol Green, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical™