missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromocresol Green, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical™

Marca:  Fisher Chemical B/4320/43

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 10355170

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »

Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica

Specifica

225°C
C21H14Br4O5S
698.01g/mol
Beige
Powder
76-60-8
5874
Glass Jar
1 g
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
Sicurezza e movimentazione

Sicurezza e movimentazione

Identificativo prodotto
  • Bromocresol Green

SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Bromocresol Green, Pure, Indicator Grade, Fisher Chemical™ > 1g, Glass Jar

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato