Learn More
Bromoethane, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10031810
Bromoethane, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10031810
1 L, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Normativa: Questo prodotto contiene sostanze che riducono lo strato di ozono ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2009.Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10031810
Marca: Thermo Scientific Acros 154210010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto contiene sostanze che riducono lo strato di ozono ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2009.Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74-96-4
Formula molecolare C2H5Br
Numero MDL MFCD00000232
InChI Key RDHPKYGYEGBMSE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl bromide, ethane, bromo, 1-bromoethane, monobromoethane, bromic ether, hydrobromic ether, bromure d'ethyle, ethylbromide, etylu bromek, halon 2001Vedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 6332
IUPAC Name bromoethane
SMILES CCBr
Specifica
Materiale o nome chimico Bromoethane
Nota nome Pure
Colore Colorless to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5Br
Indice di rifrazione 1.4230 to 1.4250 (20°C, 589nm)
Quantità 1 L
Beilstein 01, 88
Indice di Merck 15, 3826
Molecular Weight (g/mol) 108.966
Peso formulazione 108.97
Percent Purity ≥97.5%
Grado Ultrapuro
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0432936 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number154215000,154210025,154210010
Numero di lottoA0454805 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number154215000,154210025,154210010
Numero di lottoA0450490 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number154215000,154210025,154210010
Numero di lottoA0450928 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number154215000,154210025,154210010
Numero di lottoA0394325 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number154215000,154210025,154210010
Titolo del prodotto
Bromoethane, 98%, Thermo Scientific Chemicals >