Learn More
Micronova™ Irradiated BucketLiners™
Creates an impermeable barrier to strong solutions and raw materials when used to line cleanroom buckets and storage containers.
Marca: Micronova™ BKL7-3119IR
181.21 EUR valido fino al 2025-05-02
Usa il codice promo "24151" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
Cleanroom Sterile Bag | |
LDPE | |
6 gal. | |
Laminate: 75% LDPE 25% Nylon | |
Single-use | |
B-7 Bucket or Similar Container | |
79 cm | |
Sterile | |
19 in. |
22.7 L | |
Not Autoclavable | |
Clear | |
79 x 48 cm (31 x 19 in.) | |
Product Transport or Liquid Containment | |
31 in. | |
Individually Double bagged | |
Gamma-Irradiation | |
48 cm |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
048402-000 | Certificato di qualità | 24/03/2025 | BKL7-3119IR |
047974-000 | Certificato di qualità | 26/02/2025 | BKL7-3119IR |
047672-000 | Certificato di qualità | 04/02/2025 | BKL7-3119IR |
047191-000 | Certificato di qualità | 04/02/2025 | BKL7-3119IR |
047618-000 | Certificato di qualità | 27/01/2025 | BKL7-3119IR |
Titolo del prodotto
Micronova™ Irradiated BucketLiners™ > Irradiated bucket liner