Learn More
Novus Biologicals™ Herbimycin A
Marca: Novus Biologicals™ NB110-81565
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
Store at -20 C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
Soluble in DMSO and Ethanol (1 mg/mL). | |
Herbimycin |
0.1 mg | |
Herbimycin A |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Titolo del prodotto
Novus Biologicals™ Herbimycin A > Novus Biologicals™