Learn More
Micronova™ BinLiners™
These FDA compliant, LDPE bags are designed for cleanroom material disposal and transfer, garment collection and equipment covers in controlled environments. Available with thicknesses ranging from 1 - 6 mil, and capacity to 60 gal. (200 L).
Marca: Micronova™ BL4-3440PC
183.35 EUR valido fino al 2025-05-02
Usa il codice promo "24151" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Micronova BinLiner Bags are made from FDA compliant, low density polyethylene and are designed for the collection and disposal of waste, garment collection, storage, protective covers for equipment and the collection and transport of parts or raw materials in cleanrooms and controlled environments.
- Low density polyethylene liners in a range of sizes
- Thicknesses range from 1 mil to 6 mil, and sizes from 1-gallon capacity to 60 gallons
- The 40 x 48 inch and 40 x 60-inch liners work with the BLSSH-1624 BinLiner Stand
- The 34 X 40-inch liners work with the BLSSH-1515 BinLiner Stand
- Liners are produced for use in clean and controlled environments
- Liner colors (tints) include transparent, blue, and gray
- Good compatibility with common cleaners
- Gusseted or Flat Sealed options available
- Packaging:
- Flat Packed: (B or BB suffix)
- B: individually bagged, 5 per pack
- BB: 5 liners double bagged
- On a Roll: (PC suffix), one roll double bagged
Specifica
Bin Liner Bag | |
Clear | |
Single-use | |
BLSSH or Other Bin Stand | |
34 in. |
33 gal. | |
55 cm | |
General Purpose Disposal | |
40 in. | |
86 cm |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
048421-000 | Certificato di conformità | 31/03/2025 | BL4-3440PC |
048223-000 | Certificato di conformità | 26/02/2025 | BL4-3440PC |
047597-000 | Certificato di conformità | 16/01/2025 | BL4-3440PC |
047478-000 | Certificato di conformità | 31/12/2024 | BL4-3440PC |
046659-000 | Certificato di conformità | 11/12/2024 | BL4-3440PC |