Learn More
Brand™ Camere di conta Buerker
Mostrano 9 grandi quadrati da 1 mm2 ognuno utilizzato per la conta dei leucociti. Le camere di conta BRAND™ Bürker contengono inoltre quadrati di gruppo che corrispondono in grandezza alla camera di conta Neubauer per la conta di trombociti ed eritrociti. Con marchio CE in conformità alla direttiva IVD 98/79 CE.
Marca: Brand™ 718905
59.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Manufactured according to DIN 12 847, including 2 haemacytometer cover glasses.
- The ruling shows 9 large squares of 1 mm2 each.
- These are used for counting leucocytes.
- Each large square is subdivided by double lines (0.05 mm apart) into 16 group squares with 0.2 mm sides.
- The group squares correspond in size to the Neubauer counting chamber, but have no further subdivisions.
- They are used for counting thrombocytes and erythrocytes. The double lines from mini squares with an area of 0.0025 mm2
Specifica
Counting Device | |
0.1mm | |
Without spring clips |
1Each | |
Counting leucocytes, thrombocytes and erythrocytes |