Learn More
Fisherbrand™ Cartella per vetrini in cartone
GREENER_CHOICE
Per conservare e trasportare 20 o 30 vetrini da microscopio standard in robuste cartelle in cartone. I vassoi portavetrini in cartone Fisherbrand™ sono dotati di alloggiamenti incassati per proteggere i campioni e di sezioni per accedere facilmente ai vetrini. I vassoi monouso sono ideali per il trasporto e lo stoccaggio a breve termine dei vetrini.
Marca:  Fisherbrand™ HS9930
6.32 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11713217
  • 13.85€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Store and transport up to 20 standard microscope slides in sturdy cardboard folders. Fisherbrand™ Cardboard Slide Trays feature recessed slots that protect specimens and thumb cuts for easy slide access. Disposable trays are ideal for short-term storage or slide transporting.
  • Accommodates standard microscope slides (25 x 75 mm and 1 x 3 in.)
  • Horizontal compartments are recessed to protect the specimens when the cover is closed
  • Features thumb cuts for easy slide removal
  • Folder cover includes a number slide identification sheet
  • Disposable folders are available in 2 sizes and different colors
Specifica
Specifica
30
30
281 x 328 x 10 mm
Vetrini standard da 25 x 75 mm
Yes
Nero
30 Slides
Per la conservazione o il trasporto
Cartone
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Cartella per vetrini in cartone > Holds: 30 Slides, Color: Black