Learn More
Fisherbrand™ Cartella per vetrini in cartone
Per conservare e trasportare 20 o 30 vetrini da microscopio standard in robuste cartelle in cartone. I vassoi portavetrini in cartone Fisherbrand™ sono dotati di alloggiamenti incassati per proteggere i campioni e di sezioni per accedere facilmente ai vetrini. I vassoi monouso sono ideali per il trasporto e lo stoccaggio a breve termine dei vetrini.
Marca: Fisherbrand™ HS9914
3.63 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Store and transport up to 20 standard microscope slides in sturdy cardboard folders. Fisherbrand™ Cardboard Slide Trays feature recessed slots that protect specimens and thumb cuts for easy slide access. Disposable trays are ideal for short-term storage or slide transporting.
- Accommodates standard microscope slides (25 x 75 mm and 1 x 3 in.)
- Horizontal compartments are recessed to protect the specimens when the cover is closed
- Features thumb cuts for easy slide removal
- Folder cover includes a number slide identification sheet
- Disposable folders are available in 2 sizes and different colors
Specifica
20 | |
20 | |
208 x 341 x 9 mm | |
Vetrini standard da 25 x 75 mm | |
Yes |
Verde | |
20 Slides | |
Per la conservazione o il trasporto | |
Cartone |
Offerte speciali
- Diversi produttori
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now -
Diversi produttori
The Academic Best Buy Book 2025
Browse exclusive prices for our academic customersCodice sconto: 25081Scade: 2025-12-31