Learn More
MP Biomedicals™ Cell Cryopreservation Medium with 10% DMSO
Balanced, protein free, ready to use cryopreservation solution with 10% USP DMSO (CryoPres™).
Marca: MP Biomedicals™ 092780248
Descrizione
- Cell Cryopreservation Medium with 10% DMSO is a balanced, protein free, ready-to-use cryopreservation solution with 10% USP DMSO (Cryopres™)
- It does not require any dilution or further processing and can be used for cells cultured in serum free medium or with serum containing medium
Specifica
Stored at 2 to 8°C | |
Sterile | |
50 mL |
Liquid | |
Cryopreservation |
Sicurezza e movimentazione
- Cell Cryopreservation Medium with 10% DMSO
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Dimethyl Sulfoxide