Learn More
Corning™ Terreni di coltura cellulare liquidi classici DMEM
I prodotti sono sottoposti a una serie di test per determinare la funzionalità e la tossicità utilizzando l'analisi di stimolazione della crescita. Il terreno per coltura cellulare liquido classico Corning™ DMEM supporta la crescita della coltura cellulare e la sostituzione di piridossina HCl per piridossal e assicura una maggiore stabilità rispetto alla formulazione originale.
Brand: Corning™ 15-017-CM
126.68 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24273" per avere il tuo prezzo promozionale.
Description
- Modification of Basal Medium Eagle (BME) containing four-fold concentrations of the amino acids and vitamins found in BME
- Original formulation was used to culture embryonic mouse cells
- Has been modified to support variety of normal and transformed cells, such as primary cultures of mouse and chicken cells
- Formulations can differ in amount or absence of components such as glucose, sodium pyruvate, sodium bicarbonate and L-glutamine
- Tested to determine pH and osmolality
- Low levels of endotoxin, and absence of contamination
- Tested for bacterial endotoxin using the Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) Chromogenic Assay
- Osmolality: 335±mOsm/kg H2O
- Mycoplasma: Tested Negative
- Sterility: Pass
Specifications
1 X | |
DMEM Media, 4.5 g/L Glucose | |
No Glutamine, No Sodium Pyruvate | |
6 x 1 L | |
Inorganic Salts: 200mg/L CaCl2 (anhydrous), 0.1mg/L Fe(NO3)3.9H2O, 400mg/L KCl, 97.7mg/L MgSO4 (anhydrous), 6400mg/L NaCl, 125mg/L NaH2PO4.H2O, 3700mg/L NaHCO3; Amino Acids: 84mg/L L-Arginine. HCl, 62.57mg/L L-Cystine.2HCl, 30mg/L Glycine, 42mg/L L-Histidine.HCl.H2O, 104.8mg/L L-Isoleucine, 104.8mg/L L-Leucine, 146.2mg/L L-Lysine. HCl, 30mg/L L-Methionine, 66mg/L L-Phenylalanine, 42mg/L L-Serine, 95.2mg/L L-Threonine, 16mg/L L-Tryptophan, 103.79mg/L L-Tyrosine.2Na.2H2O, 20mg/L L-Valine; Vitamins: 4mg/L D-Calcium pantothenate, 4mg/L Choline chloride, 4mg/L Folic Acid, 7.2mg/L i-Inositol, 4mg/L Nicotinamide, 4mg/L Pyridoxine. HCl, 0.4mg/L Riboflavin, 4mg/L Thiamine. HCl; Other: 4500mg/L D-Glucose, 15mg/L Phenol red. Na; Added: 584mg/L L-glutamine Powder, 20 mL/L 200 mM Solution. |
Liquid | |
Glucose | |
To assess growth promotion and cytotoxicity characteristics | |
<0.25EU/mL | |
2 to 8°C |
Product Suggestions
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
10823009 | Certificato di qualità | 09/07/2024 | 15-017-CM |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.