Learn More
Corning™ Penicillin-Streptomycin Solution
Effective against Gram-positive and Gram-negative bacteria. Corning™ Penicillin-Streptomycin Solution is a mix of the antibiotics Penicillin (10,000 IU) and Streptomycin (10,000μg/mL) in a 100-fold working concentration.
Marca: Corning™ 30-002-CI
108.58 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24361" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Certificate of Analysis available
- Penicillin (Penicillin G) works by inhibiting peptidoglycan synthesis, while Streptomycin inhibits protein synthesis
Specifica
-20°C | |
Solution | |
Sterile | |
6 x 100 mL |
10,000 IU Penicillin, 10,000μg/mL Streptomycin | |
Antibiotic | |
Plastic Bottle |
Sicurezza e movimentazione
- Penicillin-Streptomycin Solution
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .