Learn More
Corning™ Terreni di coltura cellulare liquidi classici DMEM
BIOPHARMA
I prodotti sono sottoposti a una serie di test per determinare la funzionalità e la tossicità utilizzando l'analisi di stimolazione della crescita. Il terreno per coltura cellulare liquido classico Corning™ DMEM supporta la crescita della coltura cellulare e la sostituzione di piridossina HCl per piridossal e assicura una maggiore stabilità rispetto alla formulazione originale.
Marca:  Corning™ 15-018-CM
299.48 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24273" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15333621
  • 328.09€ / pezzi 6
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Modification of Basal Medium Eagle (BME) containing four-fold concentrations of the amino acids and vitamins found in BME
  • Original formulation was used to culture embryonic mouse cells
  • Has been modified to support variety of normal and transformed cells, such as primary cultures of mouse and chicken cells
  • Formulations can differ in amount or absence of components such as glucose, sodium pyruvate, sodium bicarbonate and L-glutamine
  • Tested to determine pH and osmolality
  • Low levels of endotoxin, and absence of contamination
  • Tested for bacterial endotoxin using the Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) Chromogenic Assay
  • Osmolality: 335±mOsm/kg H2O
  • Mycoplasma: Tested Negative
  • Sterility: Pass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1 X
DMEM Media, 4.5 g/L Glucose
No Glutamine
6 x 1 L
Inorganic Salts: 200mg/L CaCl2 (anhydrous), 0.1mg/L Fe(NO3)3.9H2O, 400mg/L KCl, 97.7mg/L MgSO4 (anhydrous), 6400mg/L NaCl, 125mg/L NaH2PO4.H2O, 3700mg/L NaHCO3; Amino Acids: 84mg/L L-Arginine. HCl, 62.57mg/L L-Cystine.2HCl, 30mg/L Glycine, 42mg/L L-Histidine.HCl.H2O, 104.8mg/L L-Isoleucine, 104.8mg/L L-Leucine, 146.2mg/L L-Lysine. HCl, 30mg/L L-Methionine, 66mg/L L-Phenylalanine, 42mg/L L-Serine, 95.2mg/L L-Threonine, 16mg/L L-Tryptophan, 103.79mg/L L-Tyrosine.2Na.2H2O, 20mg/L L-Valine; Vitamins: 4mg/L D-Calcium pantothenate, 4mg/L Choline chloride, 4mg/L Folic Acid, 7.2mg/L i-Inositol, 4mg/L Nicotinamide, 4mg/L Pyridoxine. HCl, 0.4mg/L Riboflavin, 4mg/L Thiamine. HCl; Other: 4500mg/L D-Glucose, 15mg/L Phenol red. Na, 110mg/L Sodium pyruvate, 5958mg/L HEPES; Added: 584mg/L L-glutamine Powder, 20 mL/L 200 mM Solution.
Liquid
Glucose, Sodium Pyruvate, HEPES
To assess growth promotion and cytotoxicity characteristics
<0.25EU/mL
2 to 8°C
Titolo del prodotto
Corning™ Terreni di coltura cellulare liquidi classici DMEM > w/Glucose, Sodium pyruvate, HEPES; w/o L-glutamine; Qty: 6 x 1L