Learn More
Nabertherm™ Ceramic ribbed plate
Bottom plate for protection of the furnace.
Marca: Nabertherm™ 691601098
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Ceramic ribbed plate
- Tmax: 1200°C
- Material: Ceramic
Specifica
Muffle Furnace LE 14 | |
1200°C | |
Ceramic | |
210 x 290 x 12.7 mm |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Titolo del prodotto
Nabertherm™ Ceramic ribbed plate > 210 x 290 x 12.7 mm