Learn More
Thermo Scientific™ Tampone di lisaggio IP Pierce™
Maximize cell lysate yield, purity and compatibility with this immunoprecipitation-optimized protein extraction reagent.
Marca:  Thermo Scientific™ 87788
Codice prodotto. 11825135
  • 267.00€ / 250mL
Edge
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Thermo Scientific™ Pierce IP Lysis Buffer is optimized for cell lysate yield, purity and compatibility with immunoprecipitation.
The IP Lysis Buffer is a mammalian whole cell lysis reagent based on a modified RIPA buffer formulation without SDS. This moderate-strength lysis buffer effectively solubilizes cellular proteins but does not liberate genomic DNA or disrupt protein complexes like ordinary RIPA buffer. Pierce IP Lysis Buffer is specially formulated for pulldown and immunoprecipitation assays.
Highlights:
  • Optimized for compatibility with immunoprecipitation and pull-down assays
  • Compatible with protein assays, reporter assays and immunoassay procedures
  • Ready-made formula is effective for extracting cytoplasmic, membrane and nuclear proteins
  • Gentle formulation helps maintain protein complexes for co-immunoprecipitation (co-IP)
  • Does not liberate genomic DNA which can cause high sample viscosity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
250 ml
Lysis Buffer
Upon receipt store at 4°C.
Liquid
250 mL
Pierce™
Documenti
Manuals
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoZL405515 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number87788
Numero di lottoZK402865 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2024 Catalog Number87788
Numero di lottoZK403859 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data16/12/2024 Catalog Number87788
Numero di lottoZI400596 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/10/2024 Catalog Number87788
Numero di lottoZI398055 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/10/2024 Catalog Number87788
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Tampone di lisaggio IP Pierce™ > 250mL