Learn More
Cesium fluoride, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Used for desilylation reactions in organic synthesis. Useful base in organic chemistry, due to its low nucleophilicity. Owing to its high ionic character, it is a very reactive source of fluoride ion in organic synthesis. Reagent of choice when reactive naked fluoride is required. Effective catalyst in promoting Knoevenegal condensation. Single crystals of CsF are useful as the windows of cells for infrared spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | 1251°C |
Materiale o nome chimico | Cesium fluoride |
Punto di fusione | 682°C |
Colore | White |
pH | 6.5 to 7.5 |
Forma fisica | Crystalline |
Quantità | 25 g |
Intervallo percentuale saggio | 99% (Metals basis) |
Note percentuale saggio | (metals basis) |
Numero UN | UN2923 |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
P03L001 | Certificato di analisi | 06/03/2025 | 012885.22,012885.14 |
N07L053 | Certificato di analisi | 10/02/2025 | 012885.22,012885.14 |
N07K011 | Certificato di analisi | 13/02/2024 | 012885.22,012885.14 |
R16J022 | Certificato di analisi | 06/06/2023 | 012885.14 |
R03J035 | Certificato di analisi | 09/05/2023 | 012885.14 |