Learn More
Cesium fluoride, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11317617
Cesium fluoride, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11317617
100 g
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Codice prodotto. 11317617
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012885.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Used for desilylation reactions in organic synthesis. Useful base in organic chemistry, due to its low nucleophilicity. Owing to its high ionic character, it is a very reactive source of fluoride ion in organic synthesis. Reagent of choice when reactive naked fluoride is required. Effective catalyst in promoting Knoevenegal condensation. Single crystals of CsF are useful as the windows of cells for infrared spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13400-13-0
Formula molecolare CsF
Molecular Weight (g/mol) 151.90
Numero MDL MFCD00010960
InChI Key XJHCXCQVJFPJIK-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo cesium fluoride, caesium fluoride, cesium monofluoride, dicesium difluoride, tricesium trifluoride, unii-t76a371hjr, caesium 1+ ion fluoride, caesiumfluoride, cesiumfluorideVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 25953
SMILES [F-].[Cs+]
Specifica
Punti di ebollizione 1251°C
Materiale o nome chimico Cesium fluoride
Punto di fusione 682°C
Colore White
Forma fisica Crystalline
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99% (Metals basis)
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN2923
Informazioni di solubilità Soluble in water. Insoluble in dioxane and pyridine.
IUPAC Name caesium(1+) fluoride
Peso formulazione 151.9
Percent Purity 99%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 4.115
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoP03L001 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/03/2025 Catalog Number012885.22,012885.14
Numero di lottoN07L053 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/02/2025 Catalog Number012885.22,012885.14
Numero di lottoN07K011 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/02/2024 Catalog Number012885.22,012885.14
Numero di lottoR20I010 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/06/2022 Catalog Number012885.22,012885.14
Numero di lottoR20I013 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/06/2022 Catalog Number012885.22,012885.14
Titolo del prodotto
Cesium fluoride, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >