Learn More
Thermo Scientific™ Chart Recorders for Ultra-Low Temperature Freezers
Record seven days of temperature performance at temperatures to -150° C.
Marca: Thermo Scientific™ FCRP600TSXLE
Descrizione
I registratori grafici per congelatori a bassissima temperatura Thermo Scientific™ consentono di registrare l'andamento settimanale delle temperature fino a -150°C. I registratori utilizzano carta per grafici 6 in. (15 cm) e possono essere installati in loco o in fabbrica.
Field-installed inkless chart recorderServizi
La garanzia varia in base al Paese; contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni
Specifica
Ink Chart Recorder, Field Installed | |
TSX600 Ultra-low Freezers | |
Recorder |