Learn More
Ansell™ Guanti per immersione in polimero di butile ChemTek™ serie 38-520
Sfoglia Tutto Ansell Prodotti
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
11
Descrizione
- Finitura liscia nera
- Facili da indossare, offrono una buona presa
- Massima protezione da sostanze chimiche pericolose
- Sorprendentemente flessibili, offrono un'eccellente maneggevolezza
- Ideati per il comfort grazie alla forma naturale ed ergonomica unita alla morbidezza
- L'assenza di proteine del lattice evita rischi di allergie
- Ideali per l'industria chimica, la raffinazione del petrolio e della benzina, l'industria della stampa, l'industria automobilistica, l'industria mineraria e aerospaziale
Specifica
Specifica
Materiale parte posteriore | Butile |
Materiale polso | Butile |
Coating Material | Polimero di butile |
Laboratory/Cleanroom Use | Sì |
Latex Free | Sì |
Product Type | Guanti per immersione |
Size | 8 |
Stile | 38-520 |
Spessore (sistema imperiale) | 20 mil |
Colore polso guanto | Nero |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 6
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Gear Up for Safety
Save up to 60% on gloves, apparel, and moreCodice sconto: 24131Scade: 2025-06-08
nuova offerta Shop Now
Titolo del prodotto
Ansell™ Guanti per immersione in polimero di butile ChemTek™ serie 38-520 >