Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ SiOH Cartridge
Marca:  Macherey-Nagel™ 731830
Codice prodotto. 10023031
  • 207.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 02-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Weakly Acidic Silica
Aflatoxins, Chloramphenicol, Pesticides, Steroids, Vitamins
SiOH
60 Å
500 m2/g
Adsorbent Weight: 880 mg
45 μm
Chromafix SiOH Cartridge
50 Pack
Titolo del prodotto
Macherey-Nagel™ Chromafix™ SiOH Cartridge > Adsorbent Weight: 880mg