Learn More
Steris™ CIP 100™
Codice prodotto. 15282808
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
3.8 L
Dimensione della confezione:
15.20L
Codice prodotto. 15282808
Marca: Steris™ 1D1008
Formulated to meet the unique cleaning demands in industries requiring an effective, validatable detergent. Steris Corporation CIP 100™ is a proprietary blend of potassium hydroxide, an advanced surfactant and other performance-enhancing ingredients that provide multiple cleaning mechanisms.
CIP 100 Alkaline Process and Research Cleaner is specially formulated to meet the unique cleaning demands found in the pharmaceutical, biotechnology, cosmetic, dietary supplement, and other industries. This low foaming product removes a wide range of process residues, from fermentation by-products to silicone-based emulsions and lubricants, and is ideal for use in clean-in-place (CIP), clean-out-of-place (COP) and manual applications.
  • Flexibility—Effective cleaning against a wide variety of pharmaceutical process residues
  • Easy to Validate—Facilitates cleaning validation with a comprehensive support documentation package
  • Cost Savings—Reduces water consumption and cleaning time due to superior rinsing and low foaming characteristics
  • Global Availability—Manufactured with biodegradable surfactants to support harmonization of cleaning processes
  • Reliability—Manufactured for the pharmaceutical industry in a cGMP-compliant, FDA-registered and ISO 9001-certified facility
Additional specifications:
  • 1.27g/ml at 25°C
  • Completely soluble in water
  • Flash Point: >96.7°C
  • No phosphates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
pH 12.3 to 12.8 (1%)
Aspetto Clear to Light Yellow
Certificazione/Conformità ISO 9001, cGMP
Composizione 10–30% potassium hydroxide, 1–5% tetrasodium EDTA
Formato Liquid mixture
Quantità 4 Pk.
Volume (sistema metrico) 3.8 L
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • CIP 100 - Alkaline Process and Research Cleaner
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .