Learn More
Citric Acid, Anhydrous, 99%, Pure, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Citric acid |
Nota nome | Anhydrous |
Punto di fusione | 153.0°C |
Colore | Bianco |
Intervallo percentuale saggio | 99% |
Formula lineare | HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H |
Beilstein | 03, 556 |
Indice di Merck | 15, 2325 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: 750g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether, badly soluble in diethyl ether, insoluble in benzene and chloroform |
Peso formulazione | 192.13 |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0427603 | Certificato di analisi | 28/08/2023 | 110450250,110450050,110450010 |
A0453307 | Certificato di analisi | 25/08/2023 | 110450250,110450050,110450010 |
A0393282 | Certificato di analisi | 15/12/2022 | 110450250,110450050,110450010 |
A0393283 | Certificato di analisi | 15/12/2022 | 110450250,110450050,110450010 |
A0410335 | Certificato di analisi | 13/12/2022 | 110450250,110450050,110450010 |
Sicurezza e movimentazione
- Citric acid anhydrous
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
nuova offerta Save Up to 70%